Tlačiť
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4985-100G OR4985-25G
APOSOR4985-100GEA 300.04 EUR
APOSOR4985-100G APOSOR4985-25G
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Vzorec: C₁₂H₁₆O₃
Teplota varu: 89…93 °C/7mmHg
Hustota: 1,047 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010217
Číslo CAS: 81172-89-6