Tlačiť
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4984-250G OR4984-50G OR4984-1KG
APOSOR4984-250GEA 94.67 EUR
APOSOR4984-250G APOSOR4984-50G APOSOR4984-1KG
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 97%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Teplota varu: 168…170 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 38…42 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003310
Číslo CAS: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0