Tlačiť
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4982-1G OR4982-5G OR4982-25G
APOSOR4982-1GEA 16.73 EUR
APOSOR4982-1G APOSOR4982-5G APOSOR4982-25G
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Teplota tavenia: 101…105 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00066305
Číslo CAS: 6310-19-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III