Tlačiť
4-Bromobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4979-100G OR4979-25G
APOSOR4979-100GEA 53.35 EUR
APOSOR4979-100G APOSOR4979-25G
4-Bromobenzaldehyde 98%
4-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
Teplota varu: 66…68 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 55…58 °C
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003377
Číslo CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0