Tlačiť
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4977-10G OR4977-50G OR4977-25G OR4977-100G
APOSOR4977-10GEA 29.84 EUR
APOSOR4977-10G APOSOR4977-50G APOSOR4977-25G APOSOR4977-100G
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007078
Číslo CAS: 16588-34-4