Tlačiť
2-Nitrobenzaldehyd 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4976-100G OR4976-25G
APOSOR4976-100GEA 73 EUR
APOSOR4976-100G APOSOR4976-25G
2-Nitrobenzaldehyd 98%
2-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
Teplota varu: 153 °C/23mmHg
Teplota tavenia: 42…46 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007132
Číslo CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3