Tlačiť
4-Cyanobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Formylbenzonitrile
OR4974-100G OR4974-250G OR4974-25G OR4974-500G
APOSOR4974-100GEA 44.93 EUR
APOSOR4974-100G APOSOR4974-250G APOSOR4974-25G APOSOR4974-500G
4-Cyanobenzaldehyde 98%
4-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Teplota varu: 133 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003376
Číslo CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3