Tlačiť
4-tert-Butylbenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4973-100G OR4973-25G OR4973-500G
APOSOR4973-100GEA 49.74 EUR
APOSOR4973-100G APOSOR4973-25G APOSOR4973-500G
4-tert-Butylbenzaldehyde 98%
4-tert-Butylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O
Teplota varu: 112…114 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035742
Číslo CAS: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III