Tlačiť
1,4-Benzodioxane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4961-100G OR4961-25G
APOSOR4961-100GEA 46.13 EUR
APOSOR4961-100G APOSOR4961-25G
1,4-Benzodioxane
1,4-Benzodioxane
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 216 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006821
Číslo CAS: 493-09-4
EINECS: 207-775-6