Tlačiť
4-tert-Butylaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4958-25G OR4958-5G OR4958-100G
APOSOR4958-25GEA 28.28 EUR
APOSOR4958-25G APOSOR4958-5G APOSOR4958-100G
4-tert-Butylaniline 98%
4-tert-Butylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Teplota varu: 90…93 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 15…16 °C
Hustota: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007899
Číslo CAS: 769-92-6
EINECS: 212-215-9