Tlačiť
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, Gallacetophenone
OR4951-100G OR4951-25G
APOSOR4951-100GEA 197.75 EUR
APOSOR4951-100G APOSOR4951-25G
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone 97%
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₄
Teplota tavenia: 169…172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002193
Číslo CAS: 528-21-2
EINECS: 208-430-2