Tlačiť
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Acetyl-1,3-phenylene diacetate
OR4947-100G OR4947-25G
APOSOR4947-100GEA 188.53 EUR
APOSOR4947-100G APOSOR4947-25G
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
3',5'-Diacetoxyacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₂O₅
Teplota tavenia: 94…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008702
Číslo CAS: 35086-59-0