Tlačiť
3'-Methoxyacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3′-Methoxyacetophenone
OR4946-100G OR4946-500G
APOSOR4946-100GEA 119.94 EUR
APOSOR4946-100G APOSOR4946-500G
3'-Methoxyacetophenone 97%
3'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 239…241 °C
Hustota: 1,094 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008736
Číslo CAS: 586-37-8
EINECS: 209-573-3