Tlačiť
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4941-1G OR4941-250MG OR4941-5G
APOSOR4941-1GEA 163.03 EUR
APOSOR4941-1G APOSOR4941-250MG APOSOR4941-5G
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₃S₂
Mw: 249.7 g/mol
Teplota tavenia: 69…70 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02187482
Číslo CAS: 551930-53-1
OSN: 3261
ADR: 8 III