Tlačiť
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Benzofurazan-4-sulphonyl chloride
OR4939-1G OR4939-5G
APOSOR4939-1GEA 66.49 EUR
APOSOR4939-1G APOSOR4939-5G
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, Technical Grade
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₃S
Mw: 218.611 g/mol
Teplota tavenia: 77…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068072
Číslo CAS: 114322-14-4
OSN: 3261
ADR: 8 II