Tlačiť
3-Iodoaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4934-5G OR4934-10G OR4934-25G
APOSOR4934-5GEA 26.55 EUR
APOSOR4934-5G APOSOR4934-10G APOSOR4934-25G
3-Iodoaniline 98%
3-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Teplota varu: 145…146 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 21…24 °C
Hustota: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007781
Číslo CAS: 626-01-7
EINECS: 210-922-7