Tlačiť
1H-Pyrazole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pyrazole, 1H-Pyrazole
OR4931-100G OR4931-1KG OR4931-25G
APOSOR4931-100GEA 28.28 EUR
APOSOR4931-100G APOSOR4931-1KG APOSOR4931-25G
1H-Pyrazole 99%
1H-Pyrazole
Vzorec: C₃H₄N₂
Teplota varu: 186…188 °C
Teplota tavenia: 67…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005234
Číslo CAS: 288-13-1
EINECS: 206-017-1