Tlačiť
3-tert-Butylaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4922-25G OR4922-5G
APOSOR4922-25GEA 274.77 EUR
APOSOR4922-25G APOSOR4922-5G
3-tert-Butylaniline 97%
3-tert-Butylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Teplota varu: 126 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00125078
Číslo CAS: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6