Tlačiť
Crotyl alcohol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Buten-1-ol, 1-Hydroxy-2-butene
OR49073-25ML OR49073-100ML
APOSOR49073-25MLEA 229.44 EUR
APOSOR49073-25ML APOSOR49073-100ML
Crotyl alcohol 96%
Crotyl alcohol
Vzorec: C₄H₈O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002923
Číslo CAS: 6117-91-5
OSN: 1987
ADR: 3,III