Tlačiť
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR49043-25G OR49043-5G
APOSOR49043-25GEA 89.85 EUR
APOSOR49043-25G APOSOR49043-5G
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10000810
Číslo CAS: 20348-21-4