Tlačiť
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4904-25G OR4904-5G
APOSOR4904-25GEA 40.91 EUR
APOSOR4904-25G APOSOR4904-5G
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013113
Číslo CAS: 53760-27-3
EINECS: 258-748-0