Tlačiť
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR49028-10G OR49028-5G
APOSOR49028-10GEA 116.33 EUR
APOSOR49028-10G APOSOR49028-5G
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Teplota tavenia: 117…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007278
Číslo CAS: 1877-73-2