Tlačiť
4-Bromobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR49010-100G OR49010-25G OR49010-5G
APOSOR49010-100GEA 241.48 EUR
APOSOR49010-100G APOSOR49010-25G APOSOR49010-5G
4-Bromobenzylamine 98%
4-Bromobenzylamine
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota varu: 110…112 °C/30mmHg
Teplota tavenia: 25 °C
Hustota: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047931
Číslo CAS: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
OSN: 3259
ADR: 8,II