Tlačiť
Guanosine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
OR4880-25G OR4880-100G OR4880-500G
APOSOR4880-25GEA 24.95 EUR
APOSOR4880-25G APOSOR4880-100G APOSOR4880-500G
Guanosine
Guanosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₅
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010182
Číslo CAS: 118-00-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III