Tlačiť
2-(Methylthio)ethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Methylthio)ethanamine
OR4873-1G OR4873-5G OR4873-25G
APOSOR4873-1GEA 29.84 EUR
APOSOR4873-1G APOSOR4873-5G APOSOR4873-25G
2-(Methylthio)ethylamine
2-(Methylthio)ethylamine
Vzorec: C₃H₉NS
Teplota varu: 146…149 °C
Hustota: 0,974 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00014825
Číslo CAS: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5
OSN: 2734
ADR: 8+3,II