Tlačiť
Methyl carbazate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl hydrazinecarboxylate, Methyl hydrazinocarboxylate
OR4850-100G OR4850-25G
APOSOR4850-100GEA 48.54 EUR
APOSOR4850-100G APOSOR4850-25G
Methyl carbazate
Methyl carbazate
Vzorec: C₂H₆N₂O₂
Teplota varu: 108 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 70…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007594
Číslo CAS: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III