Tlačiť
1,2-Epoxycyclopentane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4849-25G OR4849-5G
APOSOR4849-25GEA 143.6 EUR
APOSOR4849-25G APOSOR4849-5G
1,2-Epoxycyclopentane
1,2-Epoxycyclopentane
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 101…102 °C
Hustota: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 10 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005161
Číslo CAS: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
OSN: 1993
ADR: 3,II