Tlačiť
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
OR4847-1G OR4847-25G
APOSOR4847-1GEA 24.91 EUR
APOSOR4847-1G APOSOR4847-25G
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Vzorec: C₅H₆N₂OS
Mw: 142.18
Teplota tavenia: 136…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005435
Číslo CAS: 2361-27-5