Tlačiť
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloromethoxy-2-methoxyethane, 1-Chloro-2,5-dioxahexane, MEM chloride
OR4841-100G OR4841-25G OR4841-500G
APOSOR4841-100GEA 241.14 EUR
APOSOR4841-100G APOSOR4841-25G APOSOR4841-500G
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride, Technical Grade
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride
Vzorec: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Mw: 124.57
Teplota varu: 50…52 °C/13mmHg
Hustota: 1.091 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000888
Číslo CAS: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
OSN: 2929
ADR: 6.1+3 II