Tlačiť
2-Hydroxyisobutyric acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4840-100G OR4840-25G OR4840-500G OR4840-1KG
APOSOR4840-100GEA 31.57 EUR
APOSOR4840-100G APOSOR4840-25G APOSOR4840-500G APOSOR4840-1KG
2-Hydroxyisobutyric acid
2-Hydroxyisobutyric acid
Vzorec: C₄H₈O₃
Teplota varu: 84 °C/1,5mmHg
Teplota tavenia: 76…80 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004459
Číslo CAS: 594-61-6