Tlačiť
2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Chloropicolinonitrile, 6-Chloropyridine-2-carbonitrile, 2-Chloro-6-cyanopyridine
OR4835-1G OR4835-5G OR4835-10G
APOSOR4835-1GEA 24.95 EUR
APOSOR4835-1G APOSOR4835-5G APOSOR4835-10G
2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
2-Chloropyridine-6-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
Teplota tavenia: 85…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274527
Číslo CAS: 33252-29-8
EINECS: 251-429-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III