Tlačiť
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4832-1G OR4832-250MG
APOSOR4832-1GEA 158.04 EUR
APOSOR4832-1G APOSOR4832-250MG
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
5-(2-Chlorophenyl)oxazole
Vzorec: C₉H₆ClNO
Teplota tavenia: 33…35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084973
Číslo CAS: 89808-74-2