Tlačiť
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR48261-10G OR48261-1G OR48261-5G
APOSOR48261-10GEA 393.9 EUR
APOSOR48261-10G APOSOR48261-1G APOSOR48261-5G
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
Hustota: 1,322 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06201860
Číslo CAS: 100760-04-1