Tlačiť
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR48257-100G OR48257-25G OR48257-10G
APOSOR48257-100GEA 150.02 EUR
APOSOR48257-100G APOSOR48257-25G APOSOR48257-10G
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrClN
Teplota tavenia: 67…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040883
Číslo CAS: 154607-01-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III