Tlačiť
Piperidine-2,4-dione 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR48245-1G OR48245-5G OR48245-25G
APOSOR48245-1GEA 33.17 EUR
APOSOR48245-1G APOSOR48245-5G APOSOR48245-25G
Piperidine-2,4-dione 97%
Piperidine-2,4-dione
Vzorec: C₅H₇NO₂
Teplota tavenia: 98…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08704814
Číslo CAS: 50607-30-2
OSN: 3335
ADR: 9,III