Tlačiť
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Bromopropyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
OR48243-1G OR48243-5G OR48243-10G
APOSOR48243-1GEA 28.28 EUR
APOSOR48243-1G APOSOR48243-5G APOSOR48243-10G
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Vzorec: C₇H₁₆BrO₃P
Mw: 259.08 g/mol
Teplota varu: 94…95 °C/2.25mmHg
Hustota: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800966
Číslo CAS: 1186-10-3