Tlačiť
3-Amino-4-methylbenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4824-25G OR4824-5G OR4824-100G
APOSOR4824-25GEA 34.9 EUR
APOSOR4824-25G APOSOR4824-5G APOSOR4824-100G
3-Amino-4-methylbenzonitrile 98%
3-Amino-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
Teplota tavenia: 75…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039781
Číslo CAS: 60710-80-7