Tlačiť
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone
OR4822-1G OR4822-250MG OR4822-5G
APOSOR4822-1GEA 183.31 EUR
APOSOR4822-1G APOSOR4822-250MG APOSOR4822-5G
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉BrO₃
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00168681
Číslo CAS: 59820-90-5