Tlačiť
3-Methoxybenzyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4813-100G OR4813-25G OR4813-5G OR4813-250G
APOSOR4813-100GEA 191.34 EUR
APOSOR4813-100G APOSOR4813-25G APOSOR4813-5G APOSOR4813-250G
3-Methoxybenzyl chloride 98%
3-Methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO
Teplota varu: 122…124 °C/13mmHg
Hustota: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000907
Číslo CAS: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
OSN: 3265
ADR: 8,II