Tlačiť
7-Isoquinolinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Isoquinoline-7-carboxylic acid
OR48110-250MG OR48110-100MG OR48110-1G
APOSOR48110-250MGEA 258.36 EUR
APOSOR48110-250MG APOSOR48110-100MG APOSOR48110-1G
7-Isoquinolinecarboxylic acid
7-Isoquinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.1681 g/mol
Teplota tavenia: 295…297 °C
Hustota: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10699235
Číslo CAS: 221050-96-0