Tlačiť
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethynylboronic acid Pinacol ester
OR480797-1G OR480797-250MG OR480797-5G
APOSOR480797-1GEA 133.98 EUR
APOSOR480797-1G APOSOR480797-250MG APOSOR480797-5G
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₈H₁₃BO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13182122
Číslo CAS: 347389-74-6