Tlačiť
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480789-1G OR480789-5G
APOSOR480789-1GEA 387.48 EUR
APOSOR480789-1G APOSOR480789-5G
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₈ClN₃
Teplota tavenia: 107…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027932
Číslo CAS: 66000-39-3