Tlačiť
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480770-1G OR480770-250MG
APOSOR480770-1GEA 400.16 EUR
APOSOR480770-1G APOSOR480770-250MG
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O₂
Mw: 226.32 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09860616
Číslo CAS: 1019008-21-9