Tlačiť
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Boc-3-Cyanopyrrolidine
OR480753-25G OR480753-5G
APOSOR480753-25GEA 621.27 EUR
APOSOR480753-25G APOSOR480753-5G
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
N-Boc-3-cyanopyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₂
Mw: 196.2462 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001709
Číslo CAS: 476493-40-0