Tlačiť
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-4-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR480728-25G OR480728-5G
APOSOR480728-25GEA 866.41 EUR
APOSOR480728-25G APOSOR480728-5G
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₃S
Mw: 285.536 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03989643
Číslo CAS: 23094-96-4
OSN: 1759
ADR: 8 III