Tlačiť
2-Cyclohexen-1-ol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Cyclohex-2-ene-1-ol, Cyclohex-2-enol
OR480699-25G OR480699-5G
APOSOR480699-25GEA 376.65 EUR
APOSOR480699-25G APOSOR480699-5G
2-Cyclohexen-1-ol 97%
2-Cyclohexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀O
Teplota varu: 166 °C
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001570
Číslo CAS: 822-67-3
OSN: 1987
ADR: 3,III