Tlačiť
3-Methoxy-p-toluidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzene, 4-Amino-2-methoxytoluene, 3-Methoxy-4-methylaniline, 4-Methyl-m-anisidine, 5-Amino-2-methylanisole
OR480640-25G OR480640-5G
APOSOR480640-25GEA 236.26 EUR
APOSOR480640-25G APOSOR480640-5G
3-Methoxy-p-toluidine 95%
3-Methoxy-p-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota varu: 250
Teplota tavenia: 58
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025371
Číslo CAS: 16452-01-0