Tlačiť
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR480619-1G OR480619-5G OR480619-10G
APOSOR480619-1GEA 24.95 EUR
APOSOR480619-1G APOSOR480619-5G APOSOR480619-10G
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₂
Teplota tavenia: 87…88 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04972046
Číslo CAS: 16732-69-7