Tlačiť
(Nitromethyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR480613-1G OR480613-25G OR480613-5G
APOSOR480613-1GEA 61.77 EUR
APOSOR480613-1G APOSOR480613-25G APOSOR480613-5G
(Nitromethyl)benzene 95%
(Nitromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₇NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053440
Číslo CAS: 622-42-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III