Tlačiť
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-Pro-OBzl.HCl
OR480596-100G OR480596-25G
APOSOR480596-100GEA 79.82 EUR
APOSOR480596-100G APOSOR480596-25G
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
L-Proline benzyl ester hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
Teplota tavenia: 148…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039002
Číslo CAS: 16652-71-4